Läs mer
Greiner Bio-One Inokulationsslingor och nålar för engångsbruk
Beskrivning
- Nålar är idealiska för att plocka upp enskilda kolonier; Loopar är idealiska för att fånga upp en viss volym av kultur
- Förpackat individuellt eller i bulk
- Hydrofobisk
- Temperaturområde: –20 till +60 °C
- Steriliserad med bestrålning
- Endast för engångsbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | För engångsbruk |
| Volym | 1 μl |
| Längd (engelska) | 7.87 in. |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Storlek | Standard |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Inokuleringsslinga |
| Förpackningstyp | Individuellt inslagna |