Läs mer
Greiner Bio-One Inokulationsslingor och nålar för engångsbruk
Produktkod. 10792142
Change view
Produkttyp:
Inokuleringsnål
Inokuleringsslinga
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningstyp:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Volym:
1 μl
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg Förpackningstyp Volym
10792142 Inokuleringsnål Blått Slumpmässig -
10217591 Inokuleringsslinga Vitt Individuellt inslagna 1 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792142 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 731170
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren för styrka och flexibilitet. Greiner Bio-One™ Inokulationsslingor för engångsbruk ger enklare uppsamling och ympning,
  • Nålar är idealiska för att plocka upp enstaka kolonier; Slingor är idealiska för att plocka upp avsedd volym av kultur
  • Förpackas individuellt eller i lösvikt
  • Hydrofobisk
  • Temperaturområde:– 20 till +60 °C
  • Steriliserad genom bestrålning
  • Endast för engångsbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) 200 mm
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Färg Blått
Produkttyp Inokuleringsnål
Förpackningstyp Slumpmässig