Läs mer
Greiner Bio-One Inokulationsslingor och nålar för engångsbruk
Produktkod. p-8005690
Change view
Volym:
1 μl
Produkttyp:
Inokuleringsnål
Inokuleringsslinga
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningstyp:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym Produkttyp Färg Förpackningstyp
10217591 1 μl Inokuleringsslinga Vitt Individuellt inslagna
10792142 - Inokuleringsnål Blått Slumpmässig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10217591 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av polystyren för styrka och flexibilitet. Greiner Bio-One™ Inokulationsslingor för engångsbruk ger enklare uppsamling och ympning,
  • Needles are ideal for picking up single colonies; Loops are ideal for picking up designated volume of culture
  • Packaged individually or bulk
  • Hydrophobic
  • Temperature range: –20 to +60°C
  • Sterilized by irradiation
  • For single use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Single-use
Volym 1 μl
Längd (metrisk) 200 mm
Material Polystyrene
Sterilitet Sterile
Färg Vitt
Produkttyp Inokuleringsslinga
Förpackningstyp Individuellt inslagna