Läs mer
WTW™ inoLab™ 7110 Bänk pH-mätare
Produktkod. 11721435
Change view
Sondtyp:
3 i 1 pH-elektrod
Ej inkluderad
Kombinerad pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp Förpackningsstorlek
11721435 Ej inkluderad Varje
11731381 3 i 1 pH-elektrod Varje
11315262 Kombinerad pH-elektrod Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11721435 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 1AA110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9576.88 SEK
    9180.54 SEK / Paket med 1
    Save 396.34 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En enkel, lättanvänd labb-pH-mätare för rutinmätning med reproducerbara mätresultat och ökad mätnoggrannhet.
  • Upprepningsbara mätresultat genom automatisk igenkänning av stabila värden
  • Säker drift: automatiserade funktioner minskar antalet nycklar
  • Ökad mätnoggrannhet med kalibreringstimer med periodiska påminnelser för kalibrering
  • Mycket lämplig för rutinmätningar i labbet, där automatisk dokumentation inte är en prioritet
  • Med slät, lätt att rengöra yta
  • Finns som enkelmätare, som set med standardelektrod med inbyggd T-sensor, eller som set med precisionselektrod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar DIN-uttag, universell strömförsörjning, elektrodarm och bruksanvisning
Noggrannhet (temperatur) ±0,1K
Noggrannhet (mV) ±0,3,± 1
Noggrannhet (pH) ±0,005,± 0,01
Information om datahantering Kalibreringsminne för aktuellt rekord
För användning med (applikation) Idealisk för rutinmätningar i laboratoriet där automatisk dokumentation inte är prioritet och för AC och batteridrift
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) -2 till 20± 0,01, -2 till 19,999± 0,005
Räckvidd (mV) ±1200,± 0,3
Upplösning (mV) ±(1200,0± 0,3mV)
Kalibreringspunkter 1 till 3
Visningstyp LCD
Certifikat och efterlevnad CE, cETLUS
Vikt (metrisk) 1 kg
Garanti 3 år
Strömförsörjning AC nätadapter eller fyra AA-batterier
Sondtyp Ej inkluderad
Temperaturkompensation Automatisk
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +105 °C
Temperatursensor DIN eller BNC/4mm banan
Typ pH-mätare för bänk
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 190 mm
Djup (metriskt) 80 mm