Läs mer
WTW™ inoLab™ 7110 Bänk pH-mätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11731381
Sondtyp:
3-i-1 pH-elektrod
Kombinerad pH-elektrod
Konduktivitetssensor (köps separat)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11731381
Brand: WTW™ 1AA114
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En enkel, lättanvänd labb-pH-mätare för rutinmätning med reproducerbara mätresultat och ökad mätnoggrannhet.
  • Upprepningsbara mätresultat genom automatisk igenkänning av stabila värden
  • Säker drift: automatiserade funktioner minskar antalet nycklar
  • Ökad mätnoggrannhet med kalibreringstimer med periodiska påminnelser för kalibrering
  • Mycket lämplig för rutinmätningar i labbet, där automatisk dokumentation inte är en prioritet
  • Med slät, lätt att rengöra yta
  • Finns som enkelmätare, som set med standardelektrod med inbyggd T-sensor, eller som set med precisionselektrod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar DIN-uttag, universell strömförsörjning, elektrodarm och bruksanvisning, universell strömförsörjning, elektrodarm och bruksanvisning, 3 i 1 pH-elektrod SenTix™ 81, buffertar, 3mol/L KCl, kabel
Noggrannhet (temperatur) ±0,1K
Noggrannhet (mV) ±0,3,± 1
Noggrannhet (pH) ±0,005,± 0,01
Information om datahantering Kalibreringsminne för aktuellt rekord
För användning med (applikation) Idealisk för rutinmätningar i laboratoriet där automatisk dokumentation inte är prioritet och för AC och batteridrift
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) -2 till 20± 0,01, -2 till 19,999± 0,005
Räckvidd (mV) ±1200,± 0,3
Upplösning (mV) ±(1200,0± 0,3mV)
Kalibreringspunkter 1 till 3
Visningstyp LCD
Certifikat och efterlevnad CE, cETLUS
Vikt (metrisk) 1 kg
Garanti 3 år
Strömförsörjning AC nätadapter eller fyra AA-batterier
Sondtyp 3-i-1 pH-elektrod
Temperaturkompensation Automatisk
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +105 °C
Temperatursensor DIN eller BNC/4mm banan
Typ pH-mätare för bänk
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 190 mm
Djup (metriskt) 80 mm