Läs mer
WTW™ inoLab™ 7110 Bänk pH-mätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8002276
Sondtyp:
3-i-1 pH-elektrod
Kombinerad pH-elektrod
Konduktivitetssensor (köps separat)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11721435
Brand: WTW™ 1AA110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En enkel, lättanvänd labb-pH-mätare för rutinmätning med reproducerbara mätresultat och ökad mätnoggrannhet.
  • Upprepningsbara mätresultat genom automatisk igenkänning av stabila värden
  • Säker drift: automatiserade funktioner minskar antalet nycklar
  • Ökad mätnoggrannhet med kalibreringstimer med periodiska påminnelser för kalibrering
  • Mycket lämplig för rutinmätningar i labbet, där automatisk dokumentation inte är en prioritet
  • Med slät, lätt att rengöra yta
  • Finns som enkelmätare, som set med standardelektrod med inbyggd T-sensor, eller som set med precisionselektrod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar DIN-uttag, universell strömförsörjning, elektrodarm och bruksanvisning
Noggrannhet (temperatur) ±0,1K
Noggrannhet (mV) ±0,3,± 1
Noggrannhet (pH) ±0,005,± 0,01
Information om datahantering Kalibreringsminne för aktuellt rekord
För användning med (applikation) Idealisk för rutinmätningar i laboratoriet där automatisk dokumentation inte är prioritet och för AC och batteridrift
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) -2 till 20± 0,01, -2 till 19,999± 0,005
Räckvidd (mV) ±1200,± 0,3
Upplösning (mV) ±(1200,0± 0,3mV)
Kalibreringspunkter 1 till 3
Visningstyp LCD
Certifikat och efterlevnad CE, cETLUS
Vikt (metrisk) 1 kg
Garanti 3 år
Strömförsörjning AC nätadapter eller fyra AA-batterier
Sondtyp Konduktivitetssensor (köps separat)
Temperaturkompensation Automatisk
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +105 °C
Temperatursensor DIN eller BNC/4mm banan
Typ pH-mätare för bänk
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 190 mm
Djup (metriskt) 80 mm
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt