Läs mer
WTW™ inoLab™ Cond 7110 Conductivity Bänkmätare
Kalibreringspunkter:
5
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enkel att använda
- Lämplig för ett brett spektrum av applikationer med standard- och specialmätceller
- Lämplig för rent vattenmätningar enligt farmakopé
- Med stor display och många funktioner
- Parametrar som salthalt, specifikt motstånd och TDS täcker bestämning av värden som inte mäts varje dag
- Anslutningen av olika speciella mätceller låter dig mäta allt från rent vatten till högkoncentrerade lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Mätare med universell strömförsörjning, stativ och bruksanvisning. Inkl. Konduktivitetscell för grafit med 4 elektroder TetraCon™ 325, 0,01mol/L KCl konduktivitetsstandard |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±0,5 % av värdet |
| Cell konstant | 0,450 till 0,500 cm –1 , 0,09 till 0,110 cm –1 , 0,800 till 0,880 cm –1 , 0,25 till 2,5 cm –1 , fix 0,01 cm –1 |
| Kalibreringspunkter | 5 |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0μ S/cm till 1000 mS/cm |
| Upplösning (konduktivitet) | Upp till 3 siffror |
| Temperaturkompensation | nLF, linjär 0,000 till 3,000 %, kan stängas av |
| Räckvidd (salthalt) | 0 till 70 ppt |
| Räckvidd (TDS) | 0 till 1999 mg/L |
| Upplösning (TDS) | Upp till 3 siffror |
| Visa mer |