Läs mer
WTW™ inoLab™ Digitala bänkmätare med flera parametrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12623800
Sondtyp:
Konduktivitetscell
Konduktivitetssensor (köps separat)
Optisk IDS DO-sensor
pH-elektrod SenTix 940
pH-elektrod SenTix 980
pH-elektrod, konduktiv cell
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12623800
Brand: WTW™ 1FD35C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Få kompromisslös mätnoggrannhet för digitala mätningar av pH, ORP, löst syre (optiskt), BOD, konduktivitet och grumlighet i labbet med hjälp av WTW™ inoLab™ Digitala bänkmätare med flera parametrar.
  • Mycket lämplig för digitala mätningar av pH, ORP, löst syre (optiskt), BOD, konduktivitet och grumlighet i labbet
  • IDS Tekniken möjliggör optimerade mätningar och effektiv dokumentation på enklaste sätt
  • Erbjud rätt lösning för pH, ORP, löst syre och konduktivitetsmätningar i labbet
  • Kompromisslös mätnoggrannhet
  • Trådlöst redo, digital sensorigenkänning, smart sensorutvärdering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Utgångar Mini USB
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,05 % av läsningen
Noggrannhet (DO) ±0,05 % av läsningen
Noggrannhet (mV) ±0,3 eller 0,05 % av avläsningen
Noggrannhet (pH) ±0,005
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5
Certifikat och efterlevnad cETLus, CE
Information om datahantering 500 Manuell/5000 automatisk med tid/datumstämpel
Visningstyp LCD
Räckvidd (ledningsförmåga) 0μ S till 1000 mS
Räckvidd (mV) ±1200 mV
Område (pH) -2 till 20.001
Räckvidd (salthalt) 0 till 70 ppt
Räckvidd (TDS) 0 till 1999 mg/L
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Inkluderar Set inklusive IDS sensorer, mätare med universell strömförsörjning, stativ och bruksanvisning, digital IDS pH-elektrod SenTix™ 940, buffert 4, 7 och 10,01, 3mol/L KCl, digital IDS konduktivitetscell TetraCon™ 925, 0,01mol/L KCl, konduktivitetsstandard, mjukvara och USB kabel
Modell inoLab™ Multi 9310 IDS
Strömförsörjning 4 x 1,5V AA batterier
Sondtyp pH-elektrod, konduktiv cell
Produkttyp Digital bänkskiva multiparameter
Räckvidd (DO) 0 till 90 mg/L
Upplösning (konduktivitet) 3 betydande siffror
Upplösning (DO) 3 betydande siffror
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (resistivitet) 3 betydande siffror
Upplösning (salthalt) 3 betydande siffror
Upplösning (TDS) 3 betydande siffror
Temperaturnoggrannhet ±0,1
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Temperaturupplösning 0.1
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 24 W x 19 Hcm
Bredd (metrisk) 24 cm
Höjd (metrisk) 19 cm
Djup (metriskt) 8 cm
Fraktvikt (metrisk) 8 kg
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60Hz
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis