Läs mer
WTW™ inoLab™ Digitala bänkmätare med flera parametrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13513950
Sondtyp:
Konduktivitetscell
Konduktivitetssensor (köps separat)
Optisk IDS DO-sensor
pH-elektrod SenTix 940
pH-elektrod SenTix 980
pH-elektrod, konduktiv cell
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13513950
Brand: WTW™ 1FD352
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få kompromisslös mätnoggrannhet för digitala mätningar av pH, ORP, löst syre (optiskt), BOD, konduktivitet och grumlighet i labbet med hjälp av WTW™ inoLab™ Digitala bänkmätare med flera parametrar.
  • Mycket lämplig för digitala mätningar av pH, ORP, löst syre (optiskt), BOD, konduktivitet och grumlighet i labbet
  • IDS Tekniken möjliggör optimerade mätningar och effektiv dokumentation på enklaste sätt
  • Erbjud rätt lösning för pH, ORP, löst syre och konduktivitetsmätningar i labbet
  • Kompromisslös mätnoggrannhet
  • Trådlöst redo, digital sensorigenkänning, smart sensorutvärdering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar Mini USB
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,05 % av läsningen
Noggrannhet (DO) ±0,05 % av läsningen
Noggrannhet (mV) ±0,3 eller 0,05 % av avläsningen
Noggrannhet (pH) ±0,005
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5
Certifikat och efterlevnad cETLus, CE
Information om datahantering 500 Manuell/5000 automatisk med tid/datumstämpel
Visningstyp LCD
Räckvidd (ledningsförmåga) 0μ S till 1000 mS
Räckvidd (mV) ±1200 mV
Område (pH) -2 till 20.001
Räckvidd (salthalt) 0 till 70 ppt
Räckvidd (TDS) 0 till 1999 mg/L
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Inkluderar Set inklusive IDS sensor, mätare med universell strömförsörjning, stativ och bruksanvisning, digital IDS pH-elektrod SenTix™ 980, buffert 4, 7 och 10,01, 3mol/L KCl, mjukvara och USB kabel
Modell inoLab™ Multi 9310 IDS
Strömförsörjning 4 x 1,5V AA batterier
Sondtyp pH-elektrod SenTix 980
Produkttyp Digital bänkskiva multiparameter
Räckvidd (DO) 0 till 90 mg/L
Upplösning (konduktivitet) 3 betydande siffror
Upplösning (DO) 3 betydande siffror
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (resistivitet) 3 betydande siffror
Upplösning (salthalt) 3 betydande siffror
Upplösning (TDS) 3 betydande siffror
Temperaturnoggrannhet ±0,1
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Temperaturupplösning 0.1
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 24 W x 19 Hcm
Bredd (metrisk) 24 cm
Höjd (metrisk) 19 cm
Djup (metriskt) 8 cm
Fraktvikt (metrisk) 8 kg
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60Hz