Läs mer
WTW™ inoLab™ Digitala bänkmätare med flera parametrar
Produktkod. 13593940
Change view
Sondtyp:
Ej inkluderad
Konduktivitetscell
Optisk IDS DO-sensor
pH-elektrod SenTix 940
pH-elektrod SenTix 980
pH-elektrod, Konstcellscell.
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp Förpackningsstorlek
13593940 Ej inkluderad Varje
12623800 pH-elektrod, Konstcellscell. Varje
12636637 Optisk IDS DO-sensor Varje
13503950 pH-elektrod SenTix 940 Varje
13513950 pH-elektrod SenTix 980 Varje
13523950 Konduktivitetscell Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13593940 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 1FD350
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Få kompromisslös mätnoggrannhet för digitala mätningar av pH, ORP, löst syre (optiskt), BOD, konduktivitet och grumlighet i labbet med hjälp av WTW™ inoLab™ Digitala bänkmätare med flera parametrar.
  • Mycket lämplig för digitala mätningar av pH, ORP, löst syre (optiskt), BOD, konduktivitet och grumlighet i labbet
  • IDS Tekniken möjliggör optimerade mätningar och effektiv dokumentation på enklaste sätt
  • Erbjud rätt lösning för pH, ORP, löst syre och konduktivitetsmätningar i labbet
  • Kompromisslös mätnoggrannhet
  • Trådlöst redo, digital sensorigenkänning, smart sensorutvärdering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Utgångar Mini USB
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,05 % av läsningen
Noggrannhet (DO) ±0,05 % av läsningen
Noggrannhet (mV) ±0,3 eller 0,05 % av avläsningen
Noggrannhet (pH) ±0,005
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5
Certifikat och efterlevnad cETLus, CE
Information om datahantering 500 Manuell/5000 automatisk med tid/datumstämpel
Visningstyp LCD
Räckvidd (ledningsförmåga) 0μ S till 1000 mS
Räckvidd (mV) ±1200 mV
Område (pH) -2 till 20.001
Räckvidd (salthalt) 0 till 70 ppt
Räckvidd (TDS) 0 till 1999 mg/L
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Inkluderar Mätare med universell strömförsörjning, stativ och bruksanvisning, mjukvara och USB kabel
Modell inoLab Multi 9310 IDS
Strömförsörjning 4 x 1,5V AA batterier
Sondtyp Ej inkluderad
Produkttyp Digital bänkskiva multiparameter
Räckvidd (DO) 0 till 90 mg/L
Upplösning (konduktivitet) 3 betydande siffror
Upplösning (DO) 3 betydande siffror
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (resistivitet) 3 betydande siffror
Upplösning (salthalt) 3 betydande siffror
Upplösning (TDS) 3 betydande siffror
Temperaturnoggrannhet ±0,1
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Temperaturupplösning 0.1
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 24 W x 19 Hcm
Bredd (metrisk) 24 cm
Höjd (metrisk) 19 cm
Djup (metriskt) 8 cm
Fraktvikt (metrisk) 8 kg
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.