Läs mer
WTW™ inoLab™ Syrgasmätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15103645
Change view
Sondtyp:
CellOx™ 325
Hold (Håll)
StirOx™ G
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp unitSize
15103645 CellOx™ 325 Varje
11731426 Hold (Håll) Varje
12693066 StirOx™ G Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15103645 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 1BA301
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimal mätning av löst syre med de beprövade galvaniska syresensorerna.
  • För mätning av DO (löst syre) med de beprövade galvaniska DO-sensorerna
  • Bänkmätare med dokumentationsfunktion för löst syre– miljöområde (BOD), industriella tillämpningar som läkemedelsforskning, dryck och livsmedel
  • Upp till 10 kalibreringar kan återkallas
  • Mäter partialtryck, koncentration och mättnad
  • Inbyggd salthaltskorrigering för att mäta prover med salthalt
  • Applikationsrelevant syremätning med tre valbara syresensorer
  • Exakta mätningar baserade på automatisk lufttryckskompensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För mätning av DO med de beprövade galvaniska DO-sensorerna
Tryckområde 0,0 till 200, 0 till 1250 mbar
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Visningstyp Bakgrundsbelyst grafisk LCD
Minne Upp till 10 kalibreringar kan återkallas
Certifikat och efterlevnad CE
IP-betyg IP-43
Mått (L x B x H) 9,12 x 7 x 2,37 tum.
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Garanti 3 år
Strömförsörjning 4 x 1,5V AA eller 4 x 1,2V NiMH uppladdningsbara batterier
Tryckupplösning 0.1, 1
Sondtyp CellOx™ 325
Räckvidd (DO) 0,00 till 90 mg/L
Upplösning (DO) 0.01, 0.1mg/L
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +105 °C
Batteritid Upp till 800h.
Längd (metrisk) 23.1 cm
Bredd (metrisk) 17.7 cm
Höjd (metrisk) 60.1 cm
Noggrannhet (DO) ±0,5 %
Elektriska krav 100 /240V, 50/60Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz