Läs mer
WTW™ inoLab™ pH-bänkmätare
Beschreibung
- Exakt pH-mätare med dokumentationsfunktion att använda inom kvalitetssäkring, läkemedelsindustri och överallt krävs GLP-stödd dokumentation
- Upprepningsbara mätresultat genom automatisk igenkänning av stabila värden
- Övervakning av det optimala mätområdet via CMC-funktion
- Säker och bekväm manövrering via textmenyer i en ljus grafisk display
Spezifikation
Spezifikation
| Inkluderar | DIN-kontakt för mätningar/dokumentation enligt GLP/AQA, Batteri, universalströmförsörjning, stativ, bruksanvisning, CD-ROM inklusive mjukvara och USB kabel, integrerad termisk skrivare |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,1K |
| Noggrannhet (mV) | ±0,3,± 1 |
| Noggrannhet (pH) | ±0,005,± 0,01 |
| Information om datahantering | Upp till 10 poster kalibreringsminne, 500 manuella datamängder/5000 automatiskt minne |
| För användning med (applikation) | För mätningar/dokumentation enligt GLP/AQA, AC och batteridrift |
| Område (pH) | -2 till 20 |
| Upplösning (pH) | -2 till 20± 0,01, -2 till 19,999± 0,005 |
| Räckvidd (mV) | ±1200,± 0,3 |
| Upplösning (mV) | ±(1200,0± 0,3mV) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?