Läs mer
WTW™ inoLab™ pH-bänkmätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11344093
Change view
Mått (L x B x H):
240 x 190 x 80 mm
290 x 190 x 80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
11344093 240 x 190 x 80 mm Varje
11331832 290 x 190 x 80 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344093 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 1AA310
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få precisionsmätningar av pH och ORP med dokumentationsfunktionen för användning inom kvalitetssäkring, läkemedelsindustrin och överallt GLP-stödd dokumentation krävs.
  • Exakt pH-mätare med dokumentationsfunktion att använda inom kvalitetssäkring, läkemedelsindustri och överallt krävs GLP-stödd dokumentation
  • Upprepningsbara mätresultat genom automatisk igenkänning av stabila värden
  • Övervakning av det optimala mätområdet via CMC-funktion
  • Säker och bekväm manövrering via textmenyer i en ljus grafisk display
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar DIN-kontakt för mätningar/dokumentation enligt GLP/AQA, Batteri, universalströmförsörjning, stativ, bruksanvisning, CD-ROM inklusive mjukvara och USB kabel
Noggrannhet (temperatur) ±0,1K
Noggrannhet (mV) ±0,3,± 1
Noggrannhet (pH) ±0,005,± 0,01
Information om datahantering Upp till 10 poster kalibreringsminne, 500 manuella datamängder/5000 automatiskt minne
För användning med (applikation) För mätningar/dokumentation enligt GLP/AQA, AC och batteridrift
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) -2 till 20± 0,01, -2 till 19,999± 0,005
Räckvidd (mV) ±1200,± 0,3
Upplösning (mV) ±(1200,0± 0,3mV)
Kalibreringspunkter 1 till 3
Visningstyp LCD
Certifikat och efterlevnad CE, cETLUS
IP-betyg IP-43
Mått (L x B x H) 240 x 190 x 80 mm
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Garanti 3 år
Strömförsörjning Fyra 1,5V AA-batterier eller fyra 1,2V NiMH
Relativ luftfuktighetsintervall Årsmedelvärde:< 75 %, 30 dagar/år: 95 %, Övriga dagar: 85 %
Temperaturkompensation Automatisk/manuell
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +105 °C
Temperatursensor DIN eller BNC/4mm banan
Typ pH-mätare för bänk
Batteritid Upp till 1000 timmar. utan bakgrundsbelysning, 150 timmar. med bakgrundsbelysning