Läs mer
WTW™ pH bänkmätare inoLab™ pH 7310
Visningstyp:
LCD, grafik med bakgrundsbelysning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Exakt pH-mätare med dokumentationsfunktion att använda inom kvalitetssäkring, läkemedelsindustri och överallt krävs GLP-stödd dokumentation
- Set med standardelektrod med temperatursensor
- Upprepningsbara mätresultat genom automatisk igenkänning av stabila värden
- Övervakning av det optimala mätområdet via CMC-funktion
- Säker och bekväm drift via textmenyer i en ljus grafisk display
- Inkluderar 3 i 1 pH-elektrod, mätare med universell strömförsörjning, elektrodarm och bruksanvisning
- pH-elektrod SenTix™ 41, buffertar, 3mol/L KCl, mjukvara och USB kabel
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 3 i 1 pH-elektrod, mätare med universell strömförsörjning, elektrodarm och bruksanvisning. 3 i 1 pH-elektrod SenTix™ 41, buffertar, 3mol/L KCl, mjukvara och USB kabel |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,1K |
| Noggrannhet (mV) | ±0,3,± 1 |
| Noggrannhet (pH) | ±0,005,± 0,01 |
| Information om datahantering | Upp till 10 poster kalibreringsminne, 500 manuella datamängder/5000 automatiskt minne |
| För användning med (applikation) | För mätningar/dokumentation enligt GLP/AQA, AC och batteridrift |
| Område (pH) | -2 till 20 |
| Upplösning (pH) | -2 till 20± 0,01, -2 till 19,999± 0,005 |
| Räckvidd (mV) | ±1200,± 0,3 |
| Upplösning (mV) | ±(1200± 1) mV |
| Visa mer |