Läs mer
Inosine-5-diphosphoric Acid Disodium Salt, TRC
Produktkod. 30405180
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30405180 500 mg
1 options
Produktkod. 30405180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI665013500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inosine-5-diphosphoric Acid Disodium Salt
CAS 54735-61-4
Molekylformel C10 H12 N4 Na2 O11 P2
Kvantitet 500 mg
Synonym Inosine 5'-Diphosphate Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C10H14N4O11P2.2Na/c15-6-4(1-23-27(21,22)25-26(18,19)20)24-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
LEDER O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O[Na])OP(=O)(O)O[Na])n2cnc3C(=O)N=CNc23
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methoxy-[hydroxy(sodiooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxysodium
Molekylvikt (g/mol) 472.149
Formel vikt 471.977