Läs mer
Inosin 5'-monofofatdinatriumsalt,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11328889 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328889 5 g 5g
11338889 10 g 10g
11348889 25 g 25g
11358889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11328889 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210205005
Kemiska identifierare
CAS 4691-65-0
Molekylformel C10H11N4Na2O8P
Molekylvikt (g/mol) 392.17
MDL-nummer MFCD00036201,MFCD00036201
InChI-nyckel AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Synonym disodium 5'-inosinate
PubChem CID 123134061
IUPAC-namn dinatrium [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxi-5-(6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]metylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inosine 5'-monophophate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 392.2
Fysisk form Kristallint pulver