missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Inosin 5'-monofofatdinatriumsalt,≥ 98 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11358889 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358889 100 g 100g
11328889 5 g 5g
11338889 10 g 10g
11348889 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11358889 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210205080

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 4691-65-0
Molekylformel C10H11N4Na2O8P
Molekylvikt (g/mol) 392.17
MDL-nummer MFCD00036201,MFCD00036201
InChI-nyckel AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Synonym disodium 5'-inosinate
PubChem CID 123134061
IUPAC-namn dinatrium [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxi-5-(6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]metylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Inosine 5'-monophophate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 392.2
Fysisk form Kristallint pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.