Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Inosin-5'-monofosfatdinatriumsalthydrat
Produktkod. 15474439
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474439 100 g 100g
15454439 5 g 5g
15464439 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15474439 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61959.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 352195-40-5 | C10H11N4Na2O8P | 392.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352195-40-5
Molekylformel C10H11N4Na2O8P
Molekylvikt (g/mol) 392.17
MDL-nummer MFCD00036201,MFCD00036201
InChI-nyckel AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Synonym disodium 5'-inosinate
PubChem CID 123134061
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxi-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]metyldivätefosfat;natrium
LEDER [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 392.17 (Anhydrous)
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.