Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Inosin 5'-monofosfat, dinatriumsalthydrat, 97 %
Produktkod. 10551281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10551281 5 g Glasflaska 5g
10236520 25 g Glasflaska 25g
10053523 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10551281 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226260050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 352195-40-5 | C10H11N4Na2O8P | 392.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352195-40-5
Molekylformel C10H11N4Na2O8P
Molekylvikt (g/mol) 392.17
MDL-nummer MFCD00150372
InChI-nyckel AANLCWYVVNBGEE-WCYUCLFNNA-L
Synonym inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
PubChem CID 126963545
IUPAC-namn dinatrium;[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxi-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]metylfosfat;hydrat
LEDER [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inosine 5'-monophosphate, disodium salt hydrate
Smältpunkt 175.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 31, 26
Merck Index 14, 4977
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Spektrofotometri 96% min. (lambda max. 249nm,pH 7) molar absorptivity 12300+/-4%,on dry basis
Formel vikt 392.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.