Läs mer
Inosine-5'-monophosphate Sodium Salt Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Inosine-5'-monophosphate Sodium Salt Hydrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N4O8P.2Na.8H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;;;;;;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;8*1H2/q;2*+1;;;;;;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;;;;;;/m1........../s1 |
| Formel vikt | 536.096 |