Läs mer
(-)-Inosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Inosine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 268.0808 |
| Procent renhet | >95% |