Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Inositolhexafosforsyra, 40-50 viktprocent vattenlösning
Produktkod. 10562251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
1 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10562251 250 ml 250ml
10226480 1 l 1 L
11995141 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10562251 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 235372500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83-86-3 | C6H18O24P6 | 660.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Inositol hexaphosphoric acid
Namnnotering 40-50 wt. % Aqueous Solution
CAS 83-86-3, 7732-18-5
Kokpunkt 105.0°C
Molekylformel C6H18O24P6
MDL-nummer MFCD00082309
Densitet 1.3700g/mL, 1.37
Synonym phytic acid, phytate, fytic acid, inositol hexaphosphate, alkalovert, myo-inositol hexaphosphate, alkovert, phytine, acide fytique, acidum fyticum
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
InChI-nyckel IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N
LEDER OP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]1OP(O)(O)=O
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafosfonooxicyklohexyl)divätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 660.03
PubChem CID 890
Formel vikt 660.03
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.391
Kvantitet 250 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Inositol hexaphosphoric acid, 40-50 wt% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.