Läs mer
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium Clip Cap Dispenser
Produktkod. 17750099 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Premium Clip Cap Dispenser; Färg: Vitt; Material: Rostfritt stål; Djup (metriskt): 200 mm; Höjd (metrisk): 400 mm; Bredd (metrisk): 200 mm
Produktkod.
17750099 Premium Clip Cap Dispenser; Färg: Vitt; Material: Rostfritt stål; Djup (metriskt): 200 mm; Höjd (metrisk): 400 mm; Bredd (metrisk): 200 mm
1 options
Produktkod. 17750099 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer 20.B1050
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-11-2026
Premium-dispenser för kepsar av alla typer av bulkstyling, skäggskydd, overshoes, overboots, muddar och mer.
  • Överensstämmer med HACCP-metoden
  • Passar alla märken
  • Enkel rengöring
  • Väggmonterad (skruvar och pluggar medföljer)
Specifikationer
Färg Silver
Djup (metriskt) 200 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (metrisk) 400 mm
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Medicinsk, Dental, Industriell