Läs mer
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium besökare Kit Dispenser
Produktkod. 17760099 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Premium besökare Kit Dispenser; Certifikat och efterlevnad: ISO 9001; Material: Rostfritt stål; Färg: Silver; Höjd (metrisk): 410 mm; Bredd (metrisk): 200 mm
Produktkod.
17760099 Premium besökare Kit Dispenser; Certifikat och efterlevnad: ISO 9001; Material: Rostfritt stål; Färg: Silver; Höjd (metrisk): 410 mm; Bredd (metrisk): 200 mm
1 options
Produktkod. 17760099 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer 20.B1060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 SEK
    687.25 SEK / Paket med 1
    Save 110.75 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Premium dispenser för besökssatser för hygienunderhåll.
  • Överensstämmer med HACCP-metoden
  • Passar alla märken
  • Enkel rengöring
  • Det är enkelt att komma igång med kiten
Specifikationer
Färg Silver
Djup (metriskt) 200 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (metrisk) 410 mm
Material Rostfritt stål
Certifikat och efterlevnad ISO 9001