Läs mer
Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG pH-elektroder
Produktkod. 12869031 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12869031
Brand: Mettler Toledo™ 52005377
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
pH-elektrod med lågt underhållsbehov levereras komplett med fabriksfylld, förtrycksatt flytande elektrolyt. Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG pH-elektroder är lämpade för ett brett spektrum av tillämpningar inom bioteknik-, läkemedels- och kemisk processindustri.
  • Förlängd livslängd
  • Exakta mätvärden
  • Motstånd mot mätproblem vid diafragman
  • Inbyggd temperatursensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper K8S
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ InPro™ 3253i/SG pH-elektrod
Inkluderar Solution Ground
Längd (metrisk) 120 mm
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad