Läs mer
Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG pH-elektroder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förlängd livslängd
- Exakta mätvärden
- Motstånd mot mätproblem vid diafragman
- Inbyggd temperatursensor
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | K8S |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Typ | InPro™ 3253i/SG pH-elektrod |
| Inkluderar | Solution Ground |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 100 °C |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |