Läs mer
Inpyrfluxam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Inpyrfluxam |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21F2N3O/c1-10-8-18(2,3)12-6-5-7-13(14(10)12)21-17(24)11-9-23(4)22-15(11)16(19)20/h5-7,9-10,16H,8H2,1-4H3,(H,21,24)/t10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 333.1653 |
| Procent renhet | >95% |