Läs mer
inS3-54A18, MedChemExpress
Produktkod. 16490076
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490076 2 mg -
16473798 10 mg -
16470177 50 mg -
16426527 5 mg 5mg
16424856 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490076 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103128
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress inS3-54A18 is a potent STAT3 inhibitor, with anti-cancer properties.
inS3-54A18 is a potent STAT3 inhibitor, with anti-cancer properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material inS3-54A18
CAS 328998-53-4
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H16ClNO2
Kvantitet 2 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (401.25 mM)
LEDER O=C1N(C2=CC=C(O)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)=C/C1=C/C4=CC=C(Cl)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 373.83
Formel vikt 373.83
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease