Läs mer
Greiner Bio-One Insekt (Drosophila) häckande konisk behållare
Description
- Bottendelen av behållaren är gjord av antingen polystyren eller polypropen
- Kompatibel med gasgenomsläpplig ceaprenpropp gjord av vattenavvisande material
Specifications
Specifications
| Bottenform | Konisk |
| Kapacitet (metrisk) | 28 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 26 mm |
| För användning med (applikation) | Odling av Drosophila melanogaster |
| Höjd (metrisk) | 64 mm |
| Material | Polystyren |
| Typ | Drosophila avelsbehållare |