Läs mer
Miele™ Insert 1/2
Handla allt Miele Produkter
Produkttyp:
Insert, Half
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Insert, Half |
| Modell | E 106/1 |
| För användning med (utrustning) | Wide neck flasks, measuring cylinders etc. |
| Inkluderar | 26 small spring hooks x 105mm height (distance beween spring hooks is approx. 60mm) |
| Djup (metriskt) | 410 mm |
| Höjd (metrisk) | 116 mm |
| Bredd (metrisk) | 195 mm |
| Kvantitet | 1 Each |