Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 13102280 Handla allt Miele Produkter
Höjd (metrisk):
95 mm
120 mm
145 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13102280
Brand: Miele Professional™ 3830280
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Infoga
För användning med (utrustning) 56 petriskålar, 100 mm dia., för underkorg, 56 hållare, 70 mm H, avstånd ca. 26 mm
Djup (metriskt) 445 mm
Höjd (metrisk) 145 mm
Bredd (metrisk) 485 mm
Kvantitet 1 vardera