Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 13112280 Handla allt Miele Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
95 mm
145 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) unitSize
13112280 95 mm Varje
13102280 145 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13112280 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3830290
Beräknad leverans: 07-08-2026
Specifikationer
Produkttyp Infoga
För användning med (utrustning) G 7883, G 7893, G 7883 CD, G 7835 CD, G 7836 CD, 56 hållare, 70mm H, avstånd ca. 26 mm
Djup (metriskt) 445 mm
Höjd (metrisk) 95 mm
Bredd (metrisk) 485 mm
Kvantitet 1 vardera