Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 13192270 Handla allt Miele Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
95 mm
120 mm
145 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
13192270 120 mm Varje
13112280 95 mm Varje
13102280 145 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13192270 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3830270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6375.00 SEK
    5007.19 SEK / Paket med 1
    Save 1367.81 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Infoga
För användning med (utrustning) 38 petriskålar med diameter 100 mm, för användning i övre eller nedre korg
Djup (metriskt) 445 mm
Höjd (metrisk) 120 mm
Bredd (metrisk) 460 mm
Kvantitet 1 vardera