Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. p-8013836 Handla allt Miele Produkter
Höjd (metrisk):
95 mm
120 mm
145 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13112280
Brand: Miele Professional™ 3830290
Bara null kvar
Specifications
Produkttyp Infoga
För användning med (utrustning) G 7883, G 7893, G 7883 CD, G 7835 CD, G 7836 CD, 56 hållare, 70mm H, avstånd ca. 26 mm
Djup (metriskt) 445 mm
Höjd (metrisk) 95 mm
Bredd (metrisk) 485 mm
Kvantitet 1 vardera