Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 11646040 Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x BXH): 440 x 205 x 35 mm
Produktkod. 11646040
Brand: Miele Professional™ 12669920
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Sätt i E 494 för att försiktigt hålla 5 mikrotiterplattor
För mikrotiterplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Färg Rostfritt stål
Håller 5 mikrotiterplattor
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium
Djup (metriskt) 440 mm
Höjd (metrisk) 35 mm
Bredd (metrisk) 205 mm