Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 15430565 Handla allt Miele Produkter
Change view
Håller:
46 Erlenmeyerkolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15430565 46 Erlenmeyerkolvar Varje
1 options
Produktkod. 15430565 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 5892360
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Mobil enhet E 960/1 för optimal laddning av bredhalsade Erlenmeyer-kolvar
  • Utrustad med 20 stora och 26 små fjäderkrokar
  • Lämplig för Erlenmeyer-kolvar och mätcylindrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Insats/modul för glas med bred hals
Färg Rostfritt stål
Håller 46 Erlenmeyerkolvar
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium
Djup (metriskt) 522 mm
Höjd (metrisk) 185 mm
Bredd (metrisk) 357 mm