Beskrivning
Utrustad med 33 x 3 stag för bägare upp till 250 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Insats/modul för bägare |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium |
| Mått (L x B x H) | 522 x 357 x 155 mm |
| Höjd (metrisk) | 155 mm |
| Längd (metrisk) | 522 mm |
| Bredd (metrisk) | 357 mm |