Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x BXH): 522 x 357 x 173 mm
Beskrivning
Utrustad med 15 x 3 stag för bägare från 250 ml till 600 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Insats/modul för bägare |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 522 mm |
| Höjd (metrisk) | 173 mm |
| Bredd (metrisk) | 357 mm |