Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x BXH): 533 x 363 x 122 mm
Beskrivning
- Perforerad plåt 7 x 7 x 3 mm
- Lämplig för E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 med E 945
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Insats/modul för bägare |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 533 mm |
| Höjd (metrisk) | 122 mm |
| Bredd (metrisk) | 363 mm |