Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 15490565 Handla allt Miele Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
572 x 150 x 371 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15490565 572 x 150 x 371 mm Varje
1 options
Produktkod. 15490565 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 5337750
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Sätt i E 984 för en mängd olika redskap
Kan förses med olika hållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Färg Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Tvättmaskin-desinfektorer med stor kapacitet
Mått (L x B x H) 572 x 150 x 371 mm
Höjd (metrisk) 371 mm
Längd (metrisk) 572 mm
Bredd (metrisk) 150 mm