Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Handla allt Miele Produkter
:
hålla ram
Beskrivning
- Hållarramar för att fästa skär E 106 till E 111
- Möjliggör att E 135-insats för nappflaskor kan laddas i en E 555/2
- Möjliggör att E 135-insats för nappflaskor kan laddas i en E 735/2
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |