Beskrivning
- Med perforeringar 7 x 7 mm
- För användning i övre och nedre korg
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Insert |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 429 mm |
| Bredd (metrisk) | 429 mm |