Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 10170641 Handla allt Miele Produkter
Change view
Djup (metriskt):
429 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
10170641 429 mm Varje
1 options
Produktkod. 10170641 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 6629670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00 SEK
    1240.00 SEK / Paket med 1
    Save 415.00 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sätt i A12/1 för skonsam rengöring av ömtåliga föremål genom att avbryta spraystrålen
  • Med perforeringar 7 x 7 mm
  • För användning i övre och nedre korg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Insats
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium
Djup (metriskt) 429 mm
Bredd (metrisk) 224 mm