Beskrivning
- lämplig för 210 diabilder
- utrustad med 26 fack på 26 x 11 mm, trådtjocklek 3 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Insats |
| Färg | Rostfritt stål |
| Håller | 210 bilder |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 445 mm |
| Höjd (metrisk) | 73 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |