Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x B x H): 517 x 535 x 502 mm
Beskrivning
- Hälften kan förses med andra insatser
- Utrustad med 19 injektormunstycken
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Mobil enhet för glas med smal hals |
| Färg | Rostfritt stål |
| Håller | 19 Glasvaror med smal hals |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 517 mm |
| Höjd (metrisk) | 502 mm |
| Bredd (metrisk) | 535 mm |