Description
- Mesh width 1 mm
- Equipped with lid
- For use in upper and lower basket
Specifications
Specifications
| Material | Stainless Steel |
| Färg | Stainless Steel |
| För användning med (utrustning) | Washer-disinfectors, medical |
| Mått (L x B x H) | 225 x 150 x 55mm |
| Höjd (metrisk) | 55 mm |
| Längd (metrisk) | 225 mm |
| Bredd (metrisk) | 150 mm |