Läs mer
Miele Professional™ Infoga
Produktkod. 12007076 Handla allt Miele Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
445 x 180 x 110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12007076 445 x 180 x 110 mm Varje
1 options
Produktkod. 12007076 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3203500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Sätt i E 379 för att hålla olika instrument
  • 0,8 mm trådnät, 1,7 mm maskvidd, 5 mm ramar
  • utrustad med 2 handtag
  • För användning i övre och nedre korg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Färg Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, medicinska
Mått (L x B x H) 445 x 180 x 110 mm
Höjd (metrisk) 110 mm
Längd (metrisk) 445 mm
Bredd (metrisk) 180 mm