Läs mer
Miele Professional™ Sätt i E 403
Produktkod. 10262002 Handla allt Miele Produkter
Change view
Håller:
105 klockglasögon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10262002 105 klockglasögon Varje
1 options
Produktkod. 10262002 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3830430
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Sätt i E 403 för optimal laddning av upp till 105 klockglasögon
  • Lämplig för 105 klockglasögonØ 50 - 60 mm
  • utrustad med 36 stänger med 9 mm mellanrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Insats/modul för klockglasögon
Färg Rostfritt stål
Håller 105 klockglasögon
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, medicinska
Djup (metriskt) 445 mm
Höjd (metrisk) 35 mm
Bredd (metrisk) 200 mm