Läs mer
Miele Professional™ Mobil injektor
Handla allt Miele Produkter
:
E; modell: 8527)< / 24
Beskrivning
15 munstycken (E 352) 6 x 220 mm med clips (E 354)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Insats/modul för glas med smal hals |
| Färg | Rostfritt stål |
| Håller | 15 Glasvaror med smal hals |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 352 mm |
| Höjd (metrisk) | 250 mm |
| Bredd (metrisk) | 558 mm |