Läs mer
Miele Professional™ Insert
Produktkod. 10722034 Handla allt Miele Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
350 x 102 x 93 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
10722034 350 x 102 x 93 mm
1 options
Produktkod. 10722034 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3810260
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utensil box UTS for the ideal cleaning of small parts
  • Equipped with lid
  • 3 compartments with a size of 115 x 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Stainless Steel
Färg Stainless Steel
För användning med (utrustning) Washer-disinfectors, medical
Mått (L x B x H) 350 x 102 x 93 mm
Höjd (metrisk) 93 mm
Längd (metrisk) 350 mm
Bredd (metrisk) 102 mm